Alle Fotos(1)
Key Documents
ZMQ0ALCA1
Milli-Q
Alarmrelaiskabel
For use with Milli-Q® IQ/IX systems
Synonym(e):
Alarmrelaiskabel für Milli-Q® IQ/IX Systeme
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Das Alarmrelaiskabel ermöglicht die Meldung von Warnungs- und Alarmsignalen für Milli-Q® IQ/IX Systeme an ein externes Steuerpult.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das Alarmrelaiskabel ermöglicht die Sichtbarkeit von Warnungs- und Alarmsignalen von Milli-Q® IQ/IX Systemen, die an nicht so leicht zugänglichen Orten installiert sind.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany