Merck
23884
Inline-Druckregler
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kompatibilität
Air, H2, N2, Ar, He
Allgemeine Beschreibung
In-Line-Regler: stellen den Druck dort ein, wo er gebraucht wird. Sie werden dem Flaschendruckminderer nachgeschaltet. Der Eingangsdruck sollte 400 psig (27,5 bar) bei unseren In-Line-Reglern nicht überschreiten; der Ausgangsdruck variiert von Regler zu Regler.
Anwendung
Luft, H2, N2, Ar, He
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)