Merck
58062-U
Supelco® mobile Phasenfiltrationsvorrichtung 2
Synonym(e):
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
connects to aspiration line yes
Verpackung
pkg of 1
Allgemeine Beschreibung
zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
beinhaltet:
  • 250mL Glasreservoir
  • Trichterbasis mit S/T 34/45-Schliff
  • 1000ml-Kolben mit 34/45-Schliff und Glasdeckel
  • Klemme
  • Edelstahlhalter und Gitter
  • 10 PTFE-Dichtungen
  • 50 Nylon 66 Filter (47mm, 0,45 μm Poren)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Questions
  1. Buenas tardes, ¿vendéis este equipo por piezas? Necesito reponer la pieza en forma de vaso del equipo de vacío, pero el resto del equipo está intacto.
    1 answer
    1. Yes, the spare parts for this product are sold separately. The cup-shaped part is referred to as the glass reservoir, located on the top of the apparatus. The product number for this item is 58063. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/58063