Merck
58061
Supelco® mobile Phasenfiltrationsvorrichtung 1
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
starter kit
Verpackung
pkg of 1
Allgemeine Beschreibung
Anschluss an einen 1000mL-Kolben mit Seitenarm
beinhaltet:
  • 250 mL Glasreservoir
  • Trichterbasis und Stopfen
  • Klemme
  • Edelstahlhalter und Gitter
  • 10 PTFE-Dichtungen
  • 50 Nylon-66-Filter (47 mm, 0,45 μm Poren).
·
Kolben nicht enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patrícia A B Ramos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-06)
Salix spp. have been exploited for energy generation, along with folk medicine use of bark extracts for antipyretic and analgesic benefits. Bark phenolic components, rather than salicin, have demonstrated interesting bioactivities, which may ensure the sustainable bioprospection of Salix bark.
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.