ZFRE012FC
Belüftungsfilter (12") mit CO2-Falle
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Advanced protection against airborne contaminants.
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
30 L/min air flow rate
Widerstandsfähigkeit
≥1 MΩ-cm
Höhe
30.8 cm (12.13 in.)
Durchmesser
7 cm (2.76 in.)
Tiefe Gehäuse
72 mm (2.8 in.)
Länge Gehäuse
311 mm (12.2 in.)
Gesamt L
327 mm (12.9 in.)
Porengröße
1 μm filter
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Wenn sich Kohlendioxid in Wasser löst, bildet es Bicarbonat- und Carbonat-Ionen. Diese Reaktion erhöht den Ionengehalt des Reinwassers und beeinträchtigt die Reinwasserqualität. Der Belüftungsfilter reduziert deutlich atmosphärische organische und ionische Verunreinigungen, die in den Behälter gelangen.
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse muss der Belüftungsfilter einmal jährlich ausgetauscht werden.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aktivkohle adsorbiert flüchtige organische Verbindungen.
- Das Natron-Kalk-Bett entfernt Kohlendioxid.
- Der Membranfilter hält Partikel und Bakterien zurück.
- Der Belüftungsfilter lässt sich ganz einfach in der eingebauten Halterung an der Vorderseite des SDS-Behälters installieren.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1