Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
PR0GTL0S1
Progard TL1-Vorbehandlungspack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components. For use with Elix® and RiOs™ systems.
Synonym(e):
Progard® TL1 Vorbehandlungspack
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cartridge (activated carbon)
cartridge
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of large particles and free chlorine from tap water
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs™ Large
for use with RiOs™
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® TL1 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Für die Verwendung mit Elix® Large, Elix® Gulfstream und RiOs™ Large Wasseraufbereitungssystemen ausgelegt.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schützt die RO-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation.
- Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Rückhaltung von Kolloiden auf.
- Das e-Sure-RFID-Tag gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit und ermöglicht eine sofortige Anzeige der Packparameter
- Silberimprägnierte Aktivkohle reduziert freies Chlor und schützt vor Bakterienbildung.
- Polyphosphat schützt vor Verkalkung, ohne Ionen freizusetzen.
- Für optimale Ergebnisse alle 6 Monate ersetzen.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.