Merck
TANKMPK01
Milli-Q
Belüftungsfilter für PE-Tank (Typ-2-Wasser)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Höhe
9 cm (3.5 in.)
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dieser Belüftungsfilter wurde zum effektiven Schutz von hochresistivem Elix® Reinwasser des Typs 2 entwickelt, das in 30/60/100-Polyethylen(PE)-Speichertanks gelagert wird.
Der Belüftungsfilter dient zur Filtration von Luft, die in einen Wasserspeicher einfließt. Wenn der Wasserspeicher entleert wird, fließt die ins System eindringende Luft zunächst durch den Filter.
Die Belüftungsfilter enthalten verschiedene Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Luftschadstoffe zu entfernen, die die Qualität des gespeicherten Reinwassers verringern könnten.
Die Kartuschen des Filters sind aus Polypropylen, Polyethersulfon (PES) und Styrol-Acrylnitril (SAN) gefertigt. Im Anschluss an einen Dichlormethan(DCM)-freien Prozess werden die Kartuschen sorgfältig zusammengebaut.
Für optimale Ergebnisse wird der Filter einmal jährlich ausgetauscht.
Zur Verwendung mit 30/60/100-L-PE-Vorratstanks, die mit Elix® Reinwasser des Typs 2, das mit AFS® Essential und Elix® Advantage/Essential/Reference Systemen aufbereitet wurde, gespeist werden.
Anwendung
Der Belüftungsfilter bietet Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Belüftungsfilter ist wie folgt ausgestattet:
  • Aktivkohle zur Absorption flüchtiger organischer Stoffe.
  • Natronkalkbett zum Entfernen von Kohlendioxid.
  • 0,65 μm hydrophober Filter zum Schutz vor in den Vorratstank eindringenden Partikeln und Bakterien.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Luftaufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,65-μm-Membranen filtrierte Luft. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwendung des Systems“ des Benutzerhandbuchs für die Systemausstattung (mit dem System geliefert).
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany