Merck
ZAFS51040
Milli-Q
Milli-Q® CLX-Wasseraufbereitungssystem
Milli-Q® CLX Water Purification System
3 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Synonym(e):
Milli-Q® CLX 7040 Water Purification System (LC)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104206
NACRES:
JA.13
Note: For more information on this product, including pricing & availability, please contact our Technical Service Team
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® CLX
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
<4 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Widerstandsfähigkeit
>15 MΩ-cm, at 25 °C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
Tankvolumen
90 or 140 L , built-in
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<30 ppb (Product Water)
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Allgemeine Beschreibung
Die Milli-Q® CLX 7000 Analysegerätspeisesysteme bieten eine wirtschaftliche und leistungsstarke Wasseraufbereitungslösung für einen Wasserbedarf von bis zu 3000 l pro Tag. Das hergestellte Wasser entspricht der Richtlinie für klinisches Laborreagenswasser (CLRW, clinical laboratory reagent water) des Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Diese biomedizinischen Wassersysteme mit hohem Durchsatz unterstützten die maximale Produktivität Ihres klinischen Labors, indem sie moderne Aufbereitungstechnologien integrieren und ein nie dagewesenes Maß an Systemverfügbarkeit und Service bieten.
Die Online-Monitoring- und Servicefunktion von MyMilli-Q Remote Care ist für alle Milli-Q® CLX Systeme verfügbar.
Anwendung
Die Wasseraufbereitungslösung mit hohem Durchsatz der Milli-Q® CLX 7000 Serie speist Analysegeräte mit gleichbleibender Wasserqualität, die den CLRW-Standards von CLSI entspricht. Ihr klinisches Labor profitiert von der leistungsstarken und wirtschaftlichen Wasseraufbereitungslösung, die viele kritische Anforderungen erfüllt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Echtzeitüberwachung und sicherer Fernzugriff rund um die Uhr.
  • Automatische e-Record-Archivierung für bis zu zwei Jahre für eine erleichterte Laborakkreditierung und Reakkreditierungsprozesse.
  • Das patentierte Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) liefert gleichbleibend hochwertiges Wasser ohne Notwendigkeit für Harzzylinder. Dies verringert Wartung, laufende Kosten und Analysegerätausfallzeiten.
  • Die einzigartige E.R.A.® Technologie optimiert die Wasserrückgewinnung automatisch auf der Grundlage der Speisewasserqualität, um Wassernutzungskosten zu senken.
  • Drei eingebaute bakterizide UV-Lampen verringern die System- und Analysegerätdesinfektionsanforderungen für maximale Laborarbeitszeit.
  • Ein großer, anwenderfreundlicher Farb-Touchscreen zeigt alle wichtigen Systeminformationen auf einen Blick und ermöglicht eine intuitive Bedienung.
  • Um sicherzustellen, dass Sie stets eine ununterbrochene Versorgung mit Reinwasser haben, sind diese robusten Systeme mit einer Notfall-Bypass-Funktion ausgestattet, die leicht einzurichten ist.
  • Die Systeme sind kompakt und können dort montiert werden, wo es für das Labor praktisch ist. Sie sind auch anpassbar, wodurch Sie sie nach Ihren speziellen Anforderungen anpassen können.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration und UV
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert durch 0,22-μm-Sterilgradmembranen filtriertes und mit bakteriziden UV-Lampen aufbereitetes Wasser und entspricht den Vorgaben des FIFRA (Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide). Siehe Abschnitt zur Verwendung des Systems („Using the System“) in der Gebrauchsanleitung für die Systemausstattung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Fußnote
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
Verwandter Inhalt
Wie konstant ist die Wasserqualität in Ihrem Labor? Schwankungen in der Qualität des aufbereiteten Wassers können sich auf die Analysen und Gesamteffizienz Ihres Labors auswirken. Erfahren Sie hier, wie durch Milli-Q®-Laborwassersysteme Vertrauen in konstante Qualität geschaffen wird.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Questions
Reviews
3 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–3 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Kitzingen
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Zufrieden
    relativ wartungsfreies Gerät, bisher keine Beanstandung
    Helpful?
  2. London, UK
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Brilliant water system
    Great product that has very little down time - if at all and the maintenance is the easier and quickest!
    Helpful?
  3. Puerto Rico
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    MilliQ
    Realiable and easy ti work on it.Service and Tech Support are really helpfull.