Merck
PR0GTXL0S2
Milli-Q
Progard® XL-Vorbehandlungspack
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components.
Synonym(e):
Progard®-XL-S-Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Materialien
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 2 units
Hersteller/Markenname
Progard®
Parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × B × T
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® XL-S-Vorbehandlungspack entfernt große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Es schützt die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Verkalkung, organischem Fouling und Chloroxidation.
Das Vorbehandlungspack umfasst eine Vorfiltration zum Entfernen von Partikeln, Aktivkohle zum Entfernen von Chlor und ein Anti-Kalk-Mittel zum minimieren des Risikos von Kalkablagerungen.
Für den Gebrauch mit größeren RiOs-, Elix®- und AFS®-E-Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Die Packs schützen die Umkehrosmose-Membran vor Schäden und bewahren ihre gute Leistung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polyphosphat bietet Schutz vor Kalkablagerungen.
  • Die silberimprägnierte Aktivkohle reduziert freies Chlor und dient als bakteriostatischer Schutz.
  • Die Tiefenfiltration entfernt Partikel und Kolloide.
  • e-Sure-Tag mit RFID-Technologie für sofortige Erkennbarkeit der Packungsparameter, automatische Archivierung von Packungsparametern und vollständige Nachverfolgbarkeit.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany