Merck
AIRGAPXL2
Milli-Q
Wasserauslauf mit Keimsperre
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
An dieses Zubehörteil kann direkt ein Schlauch mit einem Außendurchmesser von 10 mm angeschlossen werden, um den Verwurfschlauch vor bakterieller Kontamination zu schützen.
Anwendung
Zum bakteriologischen Schutz von Verwurfleitungen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany