Merck
TANKLKXL1
Milli-Q
Wassersensor
For high volume water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Dieser Wassersensor ist ein Sicherheitszubehör, das Wasserverschüttungen auf dem Boden erkennt und das Zulassmagnetventil des Systems automatisch schließt, um das Eintreten von Speisewasser aus dem System oder der Hauptwasserquelle zu stoppen. Der Wassersensor wird in der Regel auf dem Boden oder dem Tisch angebracht, wo auch immer er für das Labor am praktischsten ist.
Anwendung
Dieses Wassersensorzubehör für Wasseraufbereitungssysteme mit hohem Volumen verhindert Wasserschäden im Labor im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reduziert das Risiko von Flutungen stark.
  • Schützt Instrumente und Laborumgebung vor Wasserschäden.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany