Merck
PR0G0TNP2
Milli-Q
Progard® TNP2 Vorbehandlungspack
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from water components
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
EPDM rubber
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<2000 ppb
Halogenhaltiger Rückstand
<3 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® TNP2 Vorbehandlungspack wurde zur Vorbehandlung von Wasser entwickelt, bei der große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser entfernt werden. Dadurch wird die Umkehrosmose-Membran vor organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Das Progard® TNP2 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimierte Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Zur Verwendung mit den AFS® Essential, Elix® Advantage, Elix® Reference, Elix® Essential, Milli-Q® Integral, and RiOs Essential Wasseraufbereitungssystemen entwickelt.
Anwendung
Entfernt freies Chlor, organische Verunreinigungen und Partikel und schützt somit die Umkehrosmose-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Progard® TNP2 Vorbehandlungspack besteht aus Polypropylen und EPDM.
  • Zur Speisung von Leitungswasser mit einem Silt Density Index (SDI) von < 12, Cl2 < 3 ppm und einem TOC von < 2000 ppb geeignet.
  • Natürliche Aktivkohlemedien weisen eine hohe Oberfläche und Adsorptionskinetik auf und tolerieren Speisewasser mit einem Chlorgehalt von bis zu 3 ppm und 2000 ppb TOC. Entfernt freies Chlor und organische Verunreinigungen.
  • Um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern, wurde die ausgewählte natürlich Aktivkohle mit Silber, einem bewährten bakteriostatischen Mittel, imprägniert.
  • Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf; sie tolerieren somit Speisewasser mit einem SDI von bis zu 12 und entfernen Partikel.
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit dank e-Sure-Tags – mit integrierter RFID-Technologie Dies gewährleistet eine sofortige Darstellung der Parameter dieses Vorbehandlungspacks sowie eine sichere und optimale Systemleistung mit uneingeschränkter Rückverfolgbarkeit.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1