Merck
QPAK00TEX
Milli-Q
QPAK® TEX-Hochreinigungssäule
QPAK® Purification Cartridge
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of organic and ionic contaminants down to trace levels, when fed with purified water
Synonym(e):
QPAK® Aufbereitungskartusche
Größe auswählen
1 EA
CHF 860.00
CHF 860.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 860.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
CHF 860.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
QPAK®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Direct
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die QPAK® TEX Hochreinigungssäule ist darauf ausgelegt, ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich zu entfernen, wenn aufbereitetes Wasser eingespeist wird. Die Kartusche besteht aus sauberen und hochreinen Materialien, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Zur Verwendung mit Milli-Q® Direct Systemen
Anwendung
Entfernt ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil des QPAK® Kassettenfilters (QPAK00TEX)
  • Das e-Sure RFID-Tag zur Identifikation von Radiofrequenzen gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit und bietet sofortige Sichtbarkeit der Packparameter.
  • Verwendet Organex- und Ionenaustauscherharze.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Reviews 5
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.