Merck
MPGP02001
Milli-Q
Millipak® Express 20 Filter
Millipak® Express Filter
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Direct-Q®, Synergy® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Gradient systems
Synonym(e):
Millipak® Express Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
removal of particulates and bacteria
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Millipak®
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der hydrophile Millipak® 0,22-μm-Membranfilter erzeugt partikel- und bakterienfreies Wasser an der Entnahmestelle der Wasseraufbereitungssysteme. Der Filter ist mit einem asymmetrischen 0,22-μm-PES(Polyethersulfon)-Membranfilter ausgestattet, der auf einem Styrol-Acrylnitril-Gehäuse hitzeversiegelt ist. Dadurch wird die Freisetzung von organischen und anorganischen extrahierbaren Substanzen minimiert.
Anwendung
Durch diesen Filter gefiltertes aufgereinigtes Wasser eignet sich für alle Laborarbeiten, bei denen bakterien- oder partikelfreies Wasser benötigt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Einheit wurde als eine sichere und effiziente Barriere gegen Partikel und Bakterien entwickelt.
  • Die konischen Poren der Membran ermöglichen hohe Fließraten bei einem niedrigen Differenzdruck.
  • Die Membran, das Gehäusematerial und die Herstellungsprozesse wurden so ausgewählt, dass die Freisetzung von organischen und anorganischen extrahierbaren Substanzen minimiert wird.
  • Die Membran wird durch eine starre Kunststoffscheibe mit Kanälen abgestützt und stellt hohe Fließraten sowie Beständigkeit gegen Druckschwankungen ohne Gefahr vor Membranrissen sicher.
  • Er wird an der Entnahmestelle von Wasseraufbereitungssystemen wie den POD-Entnahmeeinheiten von Milli-Q® installiert.
  • Die Glocke schützt gegen Eindringen von luftübertragenen Bakterien während der Wasserentnahme.
  • Problemlose Instandhaltung: Der Filter lässt sich einfach einbauen und austauschen.
  • Nicht steril. Jede Einheit wird hermetisch versiegelt und mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review