Merck
SQPAKGARM1
Milli-Q
SQPAK Gard Pack
greener alternative
Removes free chlorine, colloids, particulates from tap water feeding Milli-Q® SP 240 prefilter module
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und eine vollständige Übersicht zu lesen, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Durch das SQPAK Gard Vorbehandlungspack wird die Umkehrosmosemembran (RO-Membran) der Milli-Q SQ 2Series® Produktionsstation geschützt, indem Wasserverunreinigungen wie freies Chlor, Kolloide und Partikel effizient aus dem Trinkwasser entfernt werden.
Zu den Aufbereitungstechnologien gehören Aktivkohle zur Entfernung von freiem Chlor und ein Tiefenfilter zur Entfernung von Partikeln und Kolloiden.
Zur Verwendung auf dem Milli-Q® SP 240 Vorfiltermodul zum Schutz der RO-Membran von Milli-Q® SR 240/240L/240XL und SQ 240C/240CV Systemen.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbessert die Leistung des Milli-Q® SQ 2Series Systems und verlängert die Nutzungsdauer
  • Ein erforderlicher Filterelementwechsel wird durch ein orangefarbenes blinkendes Piktogramm auf dem System angezeigt
  • Einfacher Austausch durch Twist & Lock Mechanismus
  • Das Label des Vorfilters und die Farbe violett werden auf der Oberfläche des Milli-Q® SP 240 Vorfiltermoduls wiederholt, um über den Zweck der Wasseraufbereitung zu informieren und den Austausch anzuleiten 
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Schauen Sie sich Anleitungsvideos an und laden Sie sich Benutzerhandbücher für Laborwassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series herunter. Damit machen Sie Ihr System in kürzester Zeit startklar. Systeme, Zubehör, Kartuschen und Services können Sie bequem online erwerben.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie einen neuen Weg zu Reinstwasser. Von nun an können Sie an jedem Labortisch frisch aufbereitetes Reinstwasser mit einem Widerstand von 18,2 MΩ cm entnehmen. Zuverlässige Qualität. Einfach. Kompakt. Skalierbar. Umweltverträglicheres Alternativprodukt. Onlinekauf.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.