Merck
SLHVX13
Millipore
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HV
Überblick über nicht sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter mit Durapore (PVDF) Membran
•Geringe Proteinbindung reduziert Wechselwirkungen mit Ihrer Probe und maximiert die Ausbeute
•Mit wässrigen und milden organischen Lösungen kompatibel
•Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm sowie in drei Durchmessern erhältlich
•Gehäuse bestehen entweder aus Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen (HDPE) und zeichnen sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (------- NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen
Anwendung
0,45 µm Porengröße, 13 mm Durchmesser, hydrophile Millex-HV Durapore® Membran (PVDF)
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.