Merck
SLHVBZ5
Millipore
Millex-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Größe auswählen
200 PKG
CHF 865.00
1000 PKG
CHF 4’590.00
CHF 865.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 PKG
CHF 865.00
1000 PKG
CHF 4’590.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
CHF 865.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Materialien
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume 200 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Automationskompatible, nicht sterile Millex Spritzenvorsatzfilter:
- Für die effiziente Filtration für Auflösung und andere automatisierte Probenvorbereitungen konzipiert
- Gewölbtes Gehäuse garantiert einen zuverlässigen Filtertransport
- Mit verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für Proben mit hoher Partikelbelastung.
- Entweder in Großpackungen oder in Röhrchen zur Verwendung mit automatisierten Filterwechselsystemen erhältlich
- Optimierter Luer-Lok Anschluss für präzise Positionierung und reibungslosen Betrieb
Verfügbar in 2 Packungsgrößen:
- SKU-Nummern, die auf NZ enden (-------NZ): 200er-Packung mit 8 Röhrchen zu je 25 Einheiten.
- SKU-Nummern, die auf NK enden (-------NK): Großpackung mit 1.000 Einheiten
Anwendungen:
- Arzneimittel-Auflösungstests
- Automatisierte Probenvorbereitung
- Klärung von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Filtercode: HV/PB
Anwendung
0,45 µm Porengröße, 25 mm Durchmesser, Millex-HV Durapore® (PVDF) Membran mit Glasfaser-Vorfilter, hydrophil, gewölbtes Gehäuse
Verpackung
8 Röhrchen mit je 25 Einheiten
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany