SLHNX13
Millex™-Nylon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-HN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Größe auswählen
CHF 309.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 309.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
purple
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
PFAS testing
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.