Wichtige Dokumente
SLLGX13
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.20 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Synonym(e):
Millex-LG-Spritzenvorsatzfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,20 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
43 mL/min flow rate
43 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
light blue
Porengröße
0.20 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥3.0 bar at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: LG
HPLC-zertifiziert für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen
SLLGX13NL ersetzt SLLGH13NL
SLLGX13NK ersetzt SLLGH13NK
Anwendungen:
Probenfiltration vor UHPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration proteinhaltiger Lösungen und wässriger oder organischer Lösungen
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Verlinkung
Ersetzt: SLLGH13NL
Physikalische Form
Farbcode: Blau
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Eine Übersicht über Prüfungen auf Nitrosaminverunreinigungen, weltweite Vorschriften und wichtige Überlegungen bei der Filterauswahl für die Probenvorbereitung und -analyse.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.