SLHV033N
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•Geringe Proteinbindung reduziert Wechselwirkungen mit Ihrer Probe und maximiert die Wiederfindung
•Mit wässrigen und milden organischen Lösungen kompatibel
•Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm sowie in drei Durchmessern erhältlich
•Gehäuse bestehen entweder aus Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen (HDPE) und zeichnen sich durch geringe Anteile extrahierbare Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50 St./Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100 St./Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100 St./Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250 St./Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000 St./Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor der UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen
Verpackung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Protokolle
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.