Merck
Z683604
PP/PE-Spritze ohne Kanüle
luer lock tip, centered, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
Synonym(e):
polypropylene syringes
Größe auswählen
100 EA
CHF 86.60
CHF 86.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 86.60
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
CHF 86.60
Check Cart for Availability
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated 0.5 mL
Verpackung
pkg of 100 ea bulk packed
Kapazität
10 mL
Anwendung(en)
PFAS testing
Allgemeine Beschreibung
Diese Spritzen aus Polypropylen mit Luer-Spitzen können mit Nadeln beliebiger Größe verwendet werden. Die unbiegsamen Polyethylen-Kolben dieser Einwegspritzen sind leicht überdimensioniert, wodurch eine auslaufsichere Abdichtung mit den Wänden des semi-flexiblen PP-Zylinders entsteht, die dennoch ein außerordentlich leichtes Aufziehen der Spritze ermöglichen. Keine zusätzlichen kontaminierenden Schmiermittel.
Mit Ausnahme der Großpackungen, die in (nicht sterilen) Plastikbeuteln geliefert werden, sind die Spritzen einzeln verpackt (steril).
Nadeln getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.