SLHVR04
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-HV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
5.2 L/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
19.7 mm
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
Volumen
1 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•Geringe Proteinbindung für minimale Interaktion mit Proben und maximale Ausbeute
•Mit wässrigen und organischen Lösungen kompatibel
•Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 μm and 0,45 μm sowie in drei Durchmessern erhältlich
•Gehäuse bestehen entweder aus Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen (HDPE) und zeichnen sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
Anwendungen:
Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC- MS und Massenspektrometrie; Filtration von Lösungsmitteln; Filtration von biologischen Proben und Proteinlösungen
Anwendung
Verpackung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise