Merck
SLHNX13TL
Millipore
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-HN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
purple
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HN
Nicht sterile Millex®-Spritzenvorsatzfilter mit Nylonmembran:
- Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit einer hydrophilen Nylonmembran sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern, passend zu den jeweiligen Anwendungsanforderungen
- Kompatibel mit wässrigen und organischen Lösungen, woraus eine breite chemische Kompatibilität und Flexibilität im Labor resultiert
- Gehäusematerialien aus Polypropylen ermöglichen einen geringen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität
Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen:
- SKU-Nummern, die auf NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die auf TL enden (-------TL): 100/Pkg. Diese Spritzenvorsatzfilter besitzen einen Schlauchausgang
SKU-Nummern, die auf NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die auf NK enden (-------NK): 1.000/Pkg.
Anwendungen:
- Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie
- Filtration von Lösungsmitteln
- Klärung von wässrigen und organischen Lösungen
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Purple
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.