Merck
SLHP033N
Millipore
Millex®-Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-GP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express® PES-Spritzenvorsatzfilter, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Porengröße:
0.45 μm
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
33 mm
Filtrationsfläche:
4.5 cm2
Volumen:
100 mL
Sterilität:
non-sterile
Materialien:
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
100 mL
Farbe
green
Matrix
Millipore Express®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥2 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Non-sterile Millex® syringe filters with Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Anwendung
Filtration of aqueous and mild organic solutions
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Alle anzeigen