SLFG025LS
Millex™-FG-Filtereinheit (steril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Synonym(e):
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
PVC housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
gas filtration: suitable
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterilfilter für Gase oder Flüssigkeiten mit bidirektionaler Halterung
- Der klinische Nutzen umfasst das Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße, aus gasförmigen Lösungen, um Kreuzkontaminationen zu begrenzen.
- Wässrige Lösungen werden durch die hydrophobe Membran des Filters blockiert.
- Nur für den Einmalgebrauch
- Nicht pyrogen und nicht toxisch
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt