Merck
SLGVS25LS
Millipore
Millex® Fläschchenbelüftung (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
Synonym(e):
Millex® Vial Vent Unit, Durapel 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
L × H × B
64 mm × 35 mm × 30 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
Matrix
Durapel
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex®-Fläschchenbelüftung (steril) ist ein Medizinprodukt, das als Gasentlüftungsfilter zur Sterilisation von Luft und Gas als Zubehör zur Belüftung von Medizinprodukten und bei der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie bestimmt ist.
Anwendung
Zur Verwendung in Pharmazie-Anwendungen als Schutz gegen das Einatmen gefährlicher Substanzen während der Rekonstitution von Arzneimitteln aus versiegelten Fläschchen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hydrophober Durapel-Filter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm in einem Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC), das an einer Fläschchenbelüftung angebracht ist
  • Der Stachel der Fläschchenbelüftung kann zu Belüftungszwecken in eine Flasche mit Septum eingeführt werden.
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer als die angegebene Porengröße der Membran sind, aus gasförmigen Lösungen, um Kreuzkontamination zu begrenzen.
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany