Merck
SLFG050
Millipore
Millex hydrophober PTFE-Belüftungsfilter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG Belüftungsfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm, Vakuumleitungsfilter
Größe auswählen
10 PKG
CHF 329.00
100 PKG
CHF 2’100.00
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 PKG
CHF 329.00
100 PKG
CHF 2’100.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
CHF 329.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.13 bar max. inlet pressure (60 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
50 mm
Filtrationsfläche
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Verunreinigungen
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
gas
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥17 psig, 60/40% IPA/water
Fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millex-Spritzenvorsatzfilter mit hydrophoben Fluoropore-Membranen eignen sich ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Be- und Entlüftung von sterilen Behältern. Filter mit Fluoropore-Membran können auch zur Sterilisation oder Klärung organischer Lösungen eingesetzt werden. Die Millex 50-mm-Filtereinheiten sind besonders für den Schutz von Vakuumleitungen geeignet. Alle Einheiten sind bidirektional.
Anwendung
  • Sterilisation von Gasen, Schutz von Vakuumleitungen, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisation und Klärfiltration organischer Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal zum Schutz von Vakuumleitungen
  • Bis zu 10-mal autoklavierbar
  • Bidirektionaler Fluss
  • Breite chemische Kompatibilität
Verpackung
  • Die 10er-Packung enthält 10 Filter in einem Karton
  • Dier 100er-Packung enthält 100 Filter in einem Kunststoffbeutel in einem Karton
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What would be your recommendation to protect my instrumentation from water intrusion?
    1 answer
    1. The recommended catalog number is SLFG05010 for the Millex-FG filter, which has a pore size of 0.20 µm and is made of hydrophobic PTFE material. The filter has a diameter of 50 mm.
      Helpful?
  2. Is there a sterile version of this filter available? Andrea
    1 answer
    1. A sterile version of Product SLFG050 is not available.