SLFA050
Millex® hydrophober PTFE-Belüftungsfilter
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FA-Belüftungsfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 1,0 μm, Vakuumleitungsfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
≥30 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
50 mm
Filtrationsfläche
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
1.0 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
gas
Fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Merkmale & Vorteile:
•50-mm-Millex-Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumleitungen
•Alle Millex hydrophoben PTFE-Einheiten ermöglichen einen bidirektionalen Durchfluss
Anwendungen:
Sterilisierung von Gasen, Schutz von Vakuumleitungen, Entlüften steriler Behälter, Sterilisieren und Aufreinigen organischer Lösungen
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.