SLGSV255F
Belüftete Millex™-GS-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
Spritzenfilter aus Zellulosemischester
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex™
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex™
Parameter
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
- Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile mit einer Größe von mehr als 0,22 µm.
- Hydrophiler 0,22-µm-Membranfilter, der in ein Gehäuse aus PVC eingekapselt ist
- Ein hydrophober 0,03-µm-Filter im Gehäuse ermöglicht die Entlüftung und verhindert Lufteinschlüsse.
- CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3