SIPK0SIX2
SimpliPak® 2 Aufbereitungspack
For Simplicity® systems with DI water feed
Synonym(e):
SimpliPak® Aufbereitungskartusche
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can remove trace contaminants
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SimpliPak®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Kompatibilität
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Original-Ersatzteil des SIPK0SIX2 – SimpliPak® 2 Aufbereitungspacks
- Wartungsfreundlich: einfach zu installieren und zu ersetzen
- Erzeugt mittels Ionenaustausch- und Aktivkohletechnologie Wasser ohne ionische und organische Verunreinigungen