Merck
EDSKIT001
Milli-Q
Application-Pak Installationskit
For use with various lab water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 kit
Länge
12.7 cm
Kompatibilität
for use with EDS-Pak®
for use with LC-Pak®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Kit zur Installation und Aufbereitung von Patronen enthält die folgenden wiederverwendbaren Teile:
  • Polyethylen ¼ Gaz F-Schlauch-Anschlussdorn mit O-Ring
  • Polyethylen ¼ G F – ¼ Gaz F-Anschlüsse zum Anschluss an die Millipak®
  • A-Schutzglocke
Anwendung
Zur Verwendung mit LC-Pak®/EDS-Pak® Polisher. Dieses Kit wird für die Erstinstallation und Aktivierung von Anwendungspaketen verwendet.
Rechtliche Hinweise
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany