Merck
SAMP2HNNB
Millipore
Millex filter for the Samplicity® G2 System
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Samplicity®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Samplicity®
Parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.5 cm2
Volumen
1.7 mL
Farbe
purple
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Blasenpunkt
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: HN
Overview of Millex Filters for the Samplicity G2 System
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Anwendung
Direct patient care: No
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 µm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
Verpackung
non sterile
Komponenten
Millex Filter and easy fill funnel
Spezifikationen
For general laboratory use only
Physikalische Form
Color Code: Lila
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Verwandter Inhalt
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
In der Filtration werden Stoffe aufgrund ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften getrennt. Laborproben werden vor der Analyse routinemäßig gefiltert, um die Komplexität der Proben zu reduzieren und die Reinheit des Analyten zu erhöhen. Dadurch wird es Wissenschaftlern möglich, qualitativ hochwertige analytische Ergebnisse zu erzielen.