Merck
SAMP2SYSB
Millipore
Samplicity®-G2-Filtrationssystem, blau
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
Synonym(e):
Filtrationssystem Bold Blue, Filtrationssystem G2, Filtrationssystem Samplicity
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
polyester component(s)
polypropylene
silicone component(s)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Samplicity®
Methode(n)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
9.1 cm (3.6 in.)
L × B × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
Länge
44.5 cm (17.5 in.)
Breite
10.2 cm (4 in.)
Gewicht
1.32 kg (2.9 lb)
Farbe
blue
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Überblick über das Samplicity-G2-System
• Das Samplicity-G2-Filtrationssystem ermöglicht die vakuumbetriebene Filtration von bis zu 8 Proben gleichzeitig, direkt in die HPLC-Phiolen.
• Filtration bei der HPLC-Probenvorbereitung ohne Spritzen. Die Probe wird einem Adaptertrichter auf einem Millex-33-mm-Standardfilter (Millex-Filter für das Samplicity-G2-System) oder einem integrierten Trichter und Filter zugegeben (Millex-Samplicity-Filter).
• Das Samplicity-G2-System hat geringere ergonomische Auswirkungen als die manuelle Spritzenfiltration.
Anwendungen:
HPLC; Filtration von viskosen oder partikelhaltigen Proben für HPLC
Anwendung
Vakuumfiltrationssystem zur Probenvorbereitung für die HPLC
Verpackung
nicht steril
Komponenten
Boden
Deckel
Fläschchenschale
Abfallschale
Schlauch
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Blau
Rechtliche Hinweise
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Protokolle
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Verwandter Inhalt
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
In der Filtration werden Stoffe aufgrund ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften getrennt. Laborproben werden vor der Analyse routinemäßig gefiltert, um die Komplexität der Proben zu reduzieren und die Reinheit des Analyten zu erhöhen. Dadurch wird es Wissenschaftlern möglich, qualitativ hochwertige analytische Ergebnisse zu erzielen.