Fortfahren mit
SAMP2SYSG
Samplicity® G2 Filtration System, Glossy Green
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyester component(s), polypropylene , silicone component(s)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
9.1 cm (3.6 in.)
L × W × H
44.5 cm × 10.2 cm × 9.1 cm
L
44.5 cm (17.5 in.)
W
10.2 cm (4 in.)
weight
1.32 kg (2.9 lb)
color
green
shipped in
ambient
General description
Overview of Samplicity G2 System
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
• Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex 33 mm filter (Millex Filters for the Samplicity G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity filter)
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Application
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
Features and Benefits
For general laboratory use only
Packaging
non sterile
Physical form
Color Code: Green
Other Notes
Base
Lid
Vial Tray
Waste Tray
Tubing
Legal Information
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAMP2SYSBSAMTUBINGSAMPLG001
weight
1.32 kg (2.9 lb)
weight
1.32 kg (2.9 lb)
weight
-
weight
-
L
44.5 cm (17.5 in.)
L
44.5 cm (17.5 in.)
L
-
L
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
manufacturer/tradename
Samplicity®
color
green
color
blue
color
-
color
-