Trypton-Soja-Agar+ LT - ICR+ in 90-mm-Sedimentationsplatten (verschließbar) wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen für die Sterilitätsprüfung entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat, um eine effiziente Neutralisierung von Wasserstoffperoxidrückständen zu gewährleisten. Lecithin und Polysorbat 80 (Tween®) sind Neutralisationsmittel (Enthemmer), um Desinfektionsmittel mit Wirkstoffen wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropanol), Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Biguaniden und quartären Ammoniumverbindungen zu neutralisieren. Zusätzlich ist diese Plattenausführung (plus oder „+“) mit einem verschließbaren Deckel für einen sicheren Transport nach der Probenahme ohne Risiko des Deckelverlusts ausgestattet. Für die aerobe Inkubation sollten die Platten in der „CLOSED“-Position verschlossen sein (Deckel im Uhrzeigersinn drehen), und für die anaerobe oder mikroaerophile Inkubation in der „VENT“-Position (Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen).
Anwendung
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value