CDFC420F2
Kohlenstoffkartusche
(4" x 20"), For pretreatment of water with high chlorine level (> 3 ppm)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of colloids, particles and free chlorines for improved system performance.
Verpackung
pkg of 2 units
Höhe
50.8 cm (20 in.)
Durchmesser
10 cm (4 in.)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Kohlenstoffkartusche (10,16 cm x 50,8 cm, 4“ x 20“) nutzt die Ionenaustauschtechnologie zum effizienten Entfernen von Kolloiden, Partikeln und freiem Chlor für eine verbesserte Systemleistung.
Anwendung
Die Kohlenstoffkartusche (10,16 cm x 50,8 cm, 4“ x 20“) wird für die optimale Vorbehandlung von Wasser mit hohem Chlorgehalt (>3 ppm) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimaler Schutz der Umkehrosmose(RO)-Membran.
- Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.