NY2004700
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 20,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
55 μm
Porengröße
14 % porosity
20.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unser 5-µm-Nylon-Netzfilter (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Sauberkeitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
- Erfassen von Algen und Zellen
- Partikelanalyse
- Grobpartikelfilter
- Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
- Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
- Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft