Merck
NY4109000
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 41,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
31 % porosity
41.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Nylonfilter sind für bedarfsgerechte Anwendungen mit einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich.
  • Die Filter weisen eine hohe chemische Kompatibilität auf und halten aggressiven Lösungsmitteln stand.
  • Hervorragend für die Partikelentfernung und -klärung, Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse geeignet.
Anwendung
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring