Wichtige Dokumente
MAWP037A0
Millipore
Aerosolmonitor, 37 mm, gemischte Celluloseester, 0,8 µm, weiß, mit Einlage
Microscopic particle analysis and sample collection
Synonym(e):
Gerät zur Überwachung der Luftqualität
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Porengröße
0.8 μm pore size
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die 37-mm-Aerosol-Analysemonitore von Millipor′e sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff, die in Millipore Filtern vom Typ MF (Zellulosemischester) vormontiert sind. Eine dünne Cellulose-Unterstützung verschließt den Filter zwischen Monitorabschnitten, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen. Das dreiteilige Design hält den Filter an Ort und Stelle, wenn der obere Abschnitt für eine Aerosol-Beprobung entfernt wird.
Der Wert der durchschnittlichen Hintergrundpartikelzahl (ABC, average background particle count) ist auf jeder Monitorpackung vermerkt.
- Vormontiert mit integrierten Filtern
- Erhältlich mit Membranen mit gleichem Gewicht
Anwendungen:
Aerosol-Analysemonitore sind mit Celluloseester-Membranen zu 0,45 µm und 0,8 µm erhältlich. Monitore mit gleichem Gewicht enthalten zwei Filter mit innerhalb von 0,1 mg gleichem Gewicht, wodurch in der gravimetrischen Analyse das Vorwiegen von Testfiltern entfällt.
Filtercode: AAWP
Anwendung
Das Produkt filtert Folgendes heraus: Asbest, Spurenmetalle, Blei, Bleiverbindungen, Kupfer, teilchenförmige Gase, Schwefeldioxid, Arsen
Prinzip
Vakuum
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2