AAWP03700
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with ASTM® D2914,D4185,D4765
in accordance with NIOSH 5515,6016,7020,7024,7027,7029,7030,7048,7056,7082,7102,7105,7300,7900,7902
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
37 mm
Filterdurchm.
37 mm
Dicke
150 μm
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.8 μm pore size
82 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore-Filter ohne das Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Anwendung
- Luftüberwachung
- Partikelüberwachung
- Partikelentfernung
- Bioassays
- Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3