M00003700
Leeres Monitorgehäuse ohne Ring
Close monitor inlet and outlet
Synonym(e):
Monitor Case
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Filterdurchm.
37 mm
Fitting
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aerosolmonitorgehäuse – M00003700, M000037A0
•Leere Aerosolanalyse-Monitoren
•Zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester)
Die 37-mm-Aerosolanalyse-Monitoren von Millipore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester) Eine dünne Cellulose-Unterstützung verschließt den Filter zwischen Monitorabschnitten, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen.
Das dreiteilige Design hält den Filter an Ort und Stelle, wenn der obere Abschnitt für eine Aerosol-Beprobung entfernt wird. Die durchschnittliche Hintergrundpartikelmenge (Average Background particle Count, ABC) ist auf jeder Monitorpackung vermerkt.
Anwendungen:
Aerosolanalyse-Monitore sind mit 0,45-µm- und 0,8-µm-Cellulosester-Membranen erhältlich. Monitore mit gleichem Gewicht enthalten zwei Filter mit einem maximalen Gewichtsunterschied von 0,1 mg, wodurch in der gravimetrischen Analyse das Vorwiegen von Testfiltern entfällt.
•Leere Aerosolanalyse-Monitoren
•Zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester)
Die 37-mm-Aerosolanalyse-Monitoren von Millipore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff zur Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Cellulosemischester) Eine dünne Cellulose-Unterstützung verschließt den Filter zwischen Monitorabschnitten, um den Probenfluss gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen.
Das dreiteilige Design hält den Filter an Ort und Stelle, wenn der obere Abschnitt für eine Aerosol-Beprobung entfernt wird. Die durchschnittliche Hintergrundpartikelmenge (Average Background particle Count, ABC) ist auf jeder Monitorpackung vermerkt.
Anwendungen:
Aerosolanalyse-Monitore sind mit 0,45-µm- und 0,8-µm-Cellulosester-Membranen erhältlich. Monitore mit gleichem Gewicht enthalten zwei Filter mit einem maximalen Gewichtsunterschied von 0,1 mg, wodurch in der gravimetrischen Analyse das Vorwiegen von Testfiltern entfällt.