MABX7132
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 1312
clone 13G12, from mouse
Synonym(e):
proBNP, Brain neurotrophic peptide, NT-proBNP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13G12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Angaben zum Gen
human ... NPPB(4879)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Cancer
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2