Fortfahren mit
B5900
Natriuertisches Peptid-32 aus dem menschlichen Gehirn
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
BNP-32
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 539.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 995.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C143H244N50O42S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3464.04
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 539.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C
InChI
1S/C143H244N50O42S4/c1-13-76(10)112-137(232)189-99(68-199)131(226)188-98(67-198)130(225)187-97(66-197)129(224)186-96(65-196)117(212)166-59-105(202)169-90(52-72(2)3)114(209)163-61-107(204)171-100(132(227)177-83(32-19-22-44-146)124(219)190-111(75(8)9)136(231)184-91(53-73(4)5)127(222)175-84(34-24-46-159-141(151)152)121(216)174-85(35-25-47-160-142(153)154)122(217)185-94(139(234)235)55-78-57-157-71-167-78)69-238-239-70-101(172-108(205)62-165-116(211)95(64-195)170-106(203)60-162-113(208)87(38-39-103(148)200)181-135(230)110(74(6)7)191-126(221)89(41-51-237-12)179-120(215)82(31-18-21-43-145)180-134(229)102-37-27-49-193(102)138(233)79(147)63-194)133(228)182-92(54-77-28-15-14-16-29-77)115(210)164-58-104(201)168-80(33-23-45-158-140(149)150)118(213)173-81(30-17-20-42-144)119(214)178-88(40-50-236-11)123(218)183-93(56-109(206)207)128(223)176-86(125(220)192-112)36-26-48-161-143(155)156/h14-16,28-29,57,71-76,79-102,110-112,194-199H,13,17-27,30-56,58-70,144-147H2,1-12H3,(H2,148,200)(H,157,167)(H,162,208)(H,163,209)(H,164,210)(H,165,211)(H,166,212)(H,168,201)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,205)(H,173,213)(H,174,216)(H,175,222)(H,176,223)(H,177,227)(H,178,214)(H,179,215)(H,180,229)(H,181,230)(H,182,228)(H,183,218)(H,184,231)(H,185,217)(H,186,224)(H,187,225)(H,188,226)(H,189,232)(H,190,219)(H,191,221)(H,192,220)(H,206,207)(H,234,235)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t76-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI key
HPNRHPKXQZSDFX-OAQDCNSJSA-N
Gene Information
human ... NPPB(4879)
General description
Das Brain natriuretic Peptide 32 (BNP-32)-codierende Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 1p36.22 lokalisiert. Es ist an mehreren biologischen Funktionen wie Diurese, Natriurese, blutdrucksenkender Wirkung und Hemmung der Aldosteronabsonderung beteiligt. BNP-32 agiert als potenzieller Biomarker von hohem diastolischem Druck der linken Herzkammer bei Patienten mit linksventrikulärer (LV) Dysfunktion. Eine erhöhte Expression dieses Proteins wird bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt (AMI) festgestellt.
Application
Brain natriuretic Peptide-32 (BNP-32) wird zur Kultivierung von Skelettmuskelzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
An der Blutdrucksteuerung und kardiovaskulären Homöostase beteiligt.
Brain natriuretic Peptide (natriuretisches Peptid Typ B) wurde zuerst aus dem Hirn isoliert, wird aber hauptsächlich in den Myoendokrinzellen der Herzkammern produziert, aus denen es in den Blutkreislauf abgegeben wird. Es ist an der Blutdrucksteuerung und kardiovaskulären Homöostase beteiligt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8768A8208A1663
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P16860
UniProt accession no.
P23582
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P01160
Gene Information
human ... NPPB(4879)
Gene Information
human ... NPPC(4880)
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)