MABT528-AF488
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1C5.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Gap junction alpha-1 protein, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJA1(2697)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Connexin 43 in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2