MABN1188
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, 10F8.2
Synonym(e):
TH, Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 10F8.2, clone 10F8.2, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10F8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bλ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH (7054)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected tyrosine hydroxylase in 10 µg of PC12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable