MABF508
Anti-CD115 (c-fms) Antibody (mouse), PE, clone AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
WB
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AFS98, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Csf1R(12978)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable