Yes, this antibody has been used successfully in immunocytochemistry, as demonstrated in the second image available in the product page above. Please see the image below.
SAB5700632
Anti-IL6 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6, IL6
Größe auswählen
CHF 365.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 365.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
23
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
2.89 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Hi, our lab is looking for using this antibody on RAW264.7, does it work for immunocytochemistry (ICC) imaging?