MAB2079-AF555
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 555
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HUTS-4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable