MAB19294
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TASC/9D11
Synonym(e):
CD29
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin β1 Antibody, active β1 integrins, clone TASC/9D11, clone TASC/9D11, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TASC/9D11, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Biological activity: Functionally inhibits attachment to vitronectin. Activates attachment to other substrates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable