Dokumente
FCMAB389F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-Integrin-β1-FITC-Antikörper, aktiviert, Klon HUTS-4
clone HUTS-4, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Ligand-induced Binding Site, LIBS, CLIBS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HUTS-4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1, auch unter der Bezeichnung CD29 bekannt, ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit den verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten 1–6 (Cd49a bis CD49f) nicht kovalente Komplexe bildet, die auch als sehr späte Antigene (Very Late Antigens, VLA) bekannt sind. CD29 wird auch als Thrombozyten-GPIIa bezeichnet. Das Antigen vermittelt die zelluläre Adhäsion und weist eine weitreichende zelluläre Reaktivität auf, wird jedoch nicht von Erythrozyten exprimiert. In normalem peripheren Blut kommt es in einer Untergruppe von CD4+- und CD8+-T-Lymphozyten und in einer Minderheit von B-Lymphozyten vor. Die „Induktor“-Unterpopulation von CD4+-Lymphozyten co-exprimiert CD4 und CD29.
Anwendung
Der Milli-Mark Anti-Integrin-β1-FITC-Antikörper, aktiviert, Klon HUTS-4, ist ein Antikörper gegen Integrin β1 zur Verwendung in FC.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung von A431-Zellen.
Zielbeschreibung
88 kDa berechnet
Sonstige Hinweise
Der unkonjugierte Antikörper (Art.- Nr. MAB2079Z) reagiert nachweislich mit Ratten.
Der unkonjugierte Antikörper(Art.- Nr. MAB2079Z) reagiert nachweislich mit Ratten.
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Meller et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 10(7), 1397-1408 (2012-05-09)
Kindlin-3 is a novel integrin activator in hematopoietic cells, and its deficiency leads to immune problems and severe bleeding, known as leukocyte adhesion deficiency III (LAD-III). Our current understanding of Kindlin-3 function primarily relies on analysis of animal models or
Dwayne A L Vickers et al.
PloS one, 8(6), e65828-e65828 (2013-06-14)
Adhesion-based microfluidic cell separation has proven to be very useful in applications ranging from cancer diagnostics to tissue engineering. This process involves functionalizing microchannel surfaces with a capture molecule. High specificity and purity capture can be achieved using this method.
Marleen Leidecker et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0388622-e0388622 (2023-03-31)
Invasion of host cells is an important feature of Staphylococcus aureus. The main internalization pathway involves binding of the bacteria to host cells, e.g., endothelial cells, via a fibronectin (Fn) bridge between S. aureus Fn binding proteins and α5β1-integrin, followed
Dasom Shin et al.
Nature communications, 15(1), 2789-2789 (2024-03-31)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type-9 (PCSK9) binds to and degrades low-density lipoprotein (LDL) receptor, leading to increase of LDL cholesterol in blood. Its blockers have emerged as promising therapeutics for cardiovascular diseases. Here we show that PCSK9 itself directly induces inflammation